Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, TRC
Code produit 30454825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454825 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT80898050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H15 O P
Quantité 50 mg
Synonyme Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
Formule InChI InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 278.28
Poids de la formule 278.0861
Pourcentage de pureté >95