Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 200-400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10119941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10119941
Marque: Thermo Scientific Acros 366840050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39319-11-4
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine resin
Couleur Blanc à jaune
Note relative au nom 1% crosslinked with DVB
Forme physique Billes
Chargement 1.0 to 1.5 mmol/g
Dimensions de la maille 200 to 400 mesh
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g