Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10580532 5 g Flacon en verre 5g
10025403 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10580532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366870050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39319-11-4 | C18H15P | 262.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39319-11-4
Formule moléculaire C18H15P
Poids moléculaire (g/mol) 262.29
Numéro MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clé InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11776
Nom IUPAC Triphénylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine resin
Note relative au nom 1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Forme physique Mailles de 100 à 200
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g