Learn More
Sulfure de triphénylphosphine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10373522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10373522 10 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10373522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159030100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine sulfide
Note relative au nom 99+%
CAS 3878-45-3
Point de fusion 162.0°C to 164.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H15PS
Formule linéaire (C6H5)3P(S)
Numéro MDL MFCD00004917
Quantité 10 g
Beilstein 16, 784
Fieser 05,732
Synonyme triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: slightly soluble in organic solvents
Clé InChI VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Triphényl(sulfanylidène)-$l^{5}-phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 294.35
CID PubChem 19758
Poids de la formule 294.34
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphine sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.