Learn More
Hexamère d’hydrure de triphénylphosphinecuivre(I), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10036672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10036672 1 g 1g
10619224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10036672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.60€
    71.65€ / 1g
    Économisez 14.95€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33636-93-0 | C108H96Cu6P6 | 1961.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33636-93-0
Formule moléculaire C108H96Cu6P6
Poids moléculaire (g/mol) 1961.07
Numéro MDL MFCD00221518
Clé InChI IZZFKTUYPRVQID-UHFFFAOYSA-T
Synonyme stryker's reagent, triphenylphosphine copper hydride hexamer, triphenylphosphine-copper i hydride hexamer, unii-8x3r32m7xu, hydrido triphenylphosphine copper i hexamer, stryker's reagent mi, triphenylphosphine cuprous hydride, triphenylphosphine copper i hydride hexamer, copper, hexa-mu3-hydrohexakis triphenylphosphine hexa-, octahedro, cuprous hydride triphenylphosphine hexamer
CID PubChem 11982471
Nom IUPAC Cuivre ; Triphénylphosphane
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Cu]123[Cu]45([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]11([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]22([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]34([P+](C3=CC=CC=C3)(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)[Cu]512[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 8987
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts slowly.
Poids de la formule 1961.07
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer