Learn More
(Triphénylphosphoranyllidène)acétaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13418508 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13418508 100 g Flacon en verre 100g
10237610 5 g Flacon en verre 5g
10158043 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13418508 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307491000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2136-75-6
Formule moléculaire C20H17OP
Poids moléculaire (g/mol) 304.33
Numéro MDL MFCD00006994
Clé InChI CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
CID PubChem 75051
Nom IUPAC 2-(triphényl-$l^}}5-phosphanylidène)acétaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185.0°C to 188.0°C
Couleur Marron à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCHO
Quantité 100 g
Poids de la formule 304.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine