Learn More
(Triphénylphosphoranylidène)acétaldéhyde, TRC
Code produit 30451048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8090005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Formule moléculaire C20 H17 O P
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
SMILES O=CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 2-(triphényl-λ ^{5}-phosphanylidène)acétaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 304.32
Poids de la formule 304.1017