Learn More
Triphénylsilane, TRC
Code produit 30454165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454165 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89600850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Formule moléculaire C18H16Si
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
SMILES c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC triphénylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 260.41
Poids de la formule 260.1021