Learn More
Triphénylsilanethiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylsilanethiol |
| CAS | 14606-42-9 |
| Formule moléculaire | C18 H16 S Si |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,1,1-triphenyl-Silanethiol, triphenyl-Silanethiol, 1,1,1-Triphenylsilanethiol, Mercaptotriphenylsilane, Triphenylsilyl mercaptan |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| SMILES | S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | triphényl(sulfanyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.47 |
| Poids de la formule | 292.074 |