Learn More
Chlorure de triphénylsulfonium, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26059.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de triphénylsulfonium est utilisé comme intermédiaire clé largement utilisé dans les nouveaux produits chimiques électroniques tels que les semi-conducteurs, les LCD et les TFT.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylsulfonium chloride
CAS 4270-70-6
Formule moléculaire C18H15ClS
Numéro MDL MFCD00031716
Quantité 1 g
Synonyme triphenylsulfonium chloride, triphenylsulphonium chloride, unii-93vmp8wb2z, sulfonium, triphenyl-, chloride, triphenylsulfanium chloride, triphenyl sulfonium chloride, 93vmp8wb2z, triphenylsulfonium chloride solution, triphenylsulfonium ion, triphenyl sulfide
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)[S+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-]
Nom IUPAC triphénylsulfanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 298.828
CID PubChem 61343
Poids de la formule 298.84
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.