Learn More
Triphenyltetrazolium Chloride, Serva Electrophoresis™
Spécification
Spécification
| CAS | 298-96-4 |
| Point de fusion | >235°C |
| Couleur | Crème-blanc |
| Formule moléculaire | C19H15ClN4 |
| Numéro MDL | MFCD00011963 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride |
| Informations sur la solubilité | 30g/L |
| Clé InChI | PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Triphenyltetrazolium chloride
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.