Learn More
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369085 100 g 100g
11379085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14289.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de triphénylétain est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,005 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est hygroscopique dans la nature et sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 639-58-7
Formule moléculaire C18H17ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 387.49
Numéro MDL MFCD00000519
Clé InChI ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
CID PubChem 12540
ChEBI CHEBI:35036
Nom IUPAC chloro(triphényl)stannane
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin chloride
Point de fusion 103°C to 106°C
Point d’ébullition 240°C (13.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 524762
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Poids de la formule 385.48
Pourcentage de pureté 95%