Learn More
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10787973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787973 5 g Flacon en verre 5g
10318940 100 g Flacon en verre 100g
10249513 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10787973 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317290050
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 639-58-7
Formule moléculaire C18H17ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 387.49
Numéro MDL MFCD00000519
Clé InChI ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
CID PubChem 12540
ChEBI CHEBI:35036
Nom IUPAC chloro(triphényl)stannane
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin chloride
Point de fusion 103.0°C to 108.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 240.0°C (13.5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3SnCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 385.47
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenyl tin chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl tin chloride