Learn More
Hydrure de triphénylétain, 97 %
Code produit 11312685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312685 25 g 25g
11302685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00163.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’hydrure de triphénylétain est utilisé comme source“ de H·” pour générer des radicaux ou cliver des liaisons carbone-oxygène. Et il est également utilisé dans les peintures anti-salissures.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 892-20-6
Formule moléculaire C18H16Sn
Numéro MDL MFCD00003004
Synonyme Triphenylstannane
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin hydride
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.374
Point d’ébullition 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire (C6H5)3SnH
Indice de réfraction 1.637
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 3544353
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 351.02
Pourcentage de pureté 97%