Learn More
Triphosgene, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triphosgene is used as a carbonylating agent for aza-peptide synthesis. It reacts with several alfa-amino acids to give the corresponding N-carboxyanhydrides. It is involved in the preparation of the esterification coupling reagent, di-2-thienyl carbonate from 2(5H)-thiophenone. Further, it is used as a reagent in organic synthesis and converts an amino group into isocyanate. In addition to this, it is employed in the preparation of 2-chloronicotinaldehydes through cyclization of the corresponding enamides. It is considered as a useful substitute for phosgene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le Triphosgene est utilisé comme agent carbonylant pour la synthèse des peptides aza. Il réagit avec plusieurs acides aminés alpha pour donner les N-carboxyhydrures correspondants. Il est impliqué dans la préparation du réactif de couplage d’estérification, di-2-thiényl carbonate de 2(5 H)-thiophénone. De plus, il est utilisé comme réactif dans la synthèse organique et convertit un groupe aminé en isocyanate. En outre, il est utilisé dans la préparation des 2-chloronicotinaldéhydes par la cyclisation des énamides correspondants. Il est considéré comme un substitut utile du phosgène.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’éthanol, le tétrahydrofurane, le benzène, le cyclohexane, le chloroforme, l’hexane, le tétrachlorure de carbone, le dichlorométhane et le chlorobenzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphosgene |
| Point de fusion | 77°C to 91°C |
| Densité | 1.6 |
| Point d’ébullition | 203°C to 206°C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2928 |
| Beilstein | 1787583 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether,ethanol,tetrahydrofuran,benzene,cyclohexane,chloroform,hexane,carbon tetrachloride,dichloromethane and chlorobenzene. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 296.75 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triphosgene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene