Learn More
Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772471 5 g Flacon en verre 5g
10513601 10 g Flacon en verre 10g
10227483 50 g Flacon en verre 50g
11914701 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10772471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258950050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32315-10-9
Formule moléculaire C3Cl6O3
Poids moléculaire (g/mol) 296.75
Clé InChI UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
CID PubChem 94429
Nom IUPAC Carbonate de bis(trichlorométhyle)
SMILES C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphosgene
Point de fusion 77.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.7800g/mL
Point d’ébullition 203.0°C to 206.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Quantité 5 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Gravité spécifique 1.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Poids de la formule 296.75
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux