Learn More
BTX™ Triple électroporation Tweezertrode
Code produit 15741078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15741078 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15741078 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450493
Expédition estimée: 14-12-2026
Triple électroporation Tweezertrode est une électrode réutilisable non invasive de type pince à épiler pour l'administration de médicaments ou de gènes dans les tissus animaux.
Tripler Tweezertrodes avoir:
  • Trois contacts d'électrodes à position et polarités réglables
  • Améliore la distribution du champ électrique pour les applications d'électroporation in utero
Compatibilité :
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Se connecter à BTX générateurs utilisant le Tweezertrode Câbles de connexion (45-0204)
Applications :
  • administration de médicaments ou de gènes in vivo
  • administration ex vivo de médicaments ou de gènes
  • administration de médicaments ou de gènes in utero
Tweezertrodes peut être nettoyé avec un détergent doux et stérilisé avec de l'éthanol à 70 % ou de l'oxyde d'éthylène.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type Pinces
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) ECM 830, ECM 2001, Gemini x2
Stérilité Non stérile
Gamme de température (métrique) 5 °C à 40 °C
Diamètre (impériale) 0,12 in
Diamètre (métrique) 3 mm
Alimentation électrique 0 à 200 V CC (Ne pas utiliser) AC Actuel)