Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Densimètres à triple échelle pour bières et vins
Code produit 17460244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Densimètre à alcool
Plage de densité relative:
0,99 à 1,162
1,00 à 1,15
Longueur (métrique):
234 mm
285 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Plage de densité relative Longueur (métrique) unitSize
17460244 Densimètre à alcool 1,00 à 1,15 234 mm 1 pièce
17440274 Densimètre à alcool 0,99 à 1,162 285 mm 1 pièce
17450244 Densimètre à alcool 0,99 à 1,162 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17460244 Fournisseur H-B DURAC™ Code fournisseur B618006100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les densimètres à triple échelle pour bières et vins DURAC permettent un brassage et une vinification optimales.Comprend trois échelles, de gravité spécifique, d’alcool volumétrique potentiel (AVP) et de Brix, qui fournissent des points de données précieux lors de l’élaboration de la bière, du vin, du komobucha, de l’hydromel, du cidre, et plus encore dans n’importe quel réglage.
  • Détermine si la trempe initiale ou le moût est d’une qualité acceptable pour obtenir les résultats souhaités
  • Surveille le processus de fermentation pour voir si des variables doivent être modifiées
  • Détermine lorsque la fermentation est terminée
  • Calcule la teneur approximative en alcool du produit fini ; de 0 à 20 % par volume
  • Fabrication en stricte conformité avec les normes NIST décrites dans la circulaire NBS 555 Military STD-45662A et ISO 17025, le cas échéant.
  • Satisfait ou dépasse les tolérances de précision et de spécifications physiques établies par la circulaire NIST 55, l’American Society of testing Materials e100-10 ou l’American Petroleum Institute
  • Sans plomb ni mercure
Disponible en 3 styles :
  • Incassables.
    • Toute conception en plastique, incassable élimine les risques de contamination dus à la casse de l’instrument
    • Conception de surface plane facile à lire
  • PC
    • Le polycarbonate de qualité optique fournit une clarté semblable au verre avec une résistance à la casse pour éliminer le risque de contamination dû à la rupture de l’instrument
    • Des bandes à code couleur indiquent lorsque la fermentation est terminée ; police facile à lire
  • Verre
    • La conception en verre standard permet une surveillance peu coûteuse de la fermentation
    • Des bandes à code couleur indiquent lorsque la fermentation est terminée ; police facile à lire
Informations sur la commande
Recommande les tests dans une cuve à densimètre (vendue séparément).
Garantie
Garantie 1 an
Spécification
Quantité 1
Type Densimètre à alcool
Précision ±0,005 SPGR ; 1° Brix
Incréments 0,005 SPGR ; 1° Brix ; ABV : 1 %
Certifications/Conformité NIST
Longueur (métrique) 234 mm
À utiliser avec (équipement) Cuve de densimètre ; thermomètre
Comprend Tableau de conversion
Plage de l’échelle Brix 0 à 35°
À utiliser avec (application) Brassage de la bière ; fabrication du vin
Plage de densité relative 1,00 à 1,15
Temperature of Standardization 20 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, SHATTERPROOF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A
Toutes les échelles sont destinées à être lues avec des liquides à 68°F (20°C).Un tableau de conversion est inclus pour ajuster des températures variables.Pour obtenir des résultats précis, le densimètre doit toujours être utilisé avec un thermomè