Learn More
Thermo Scientific™ Pack stérile à triple emballage avec gélose tryptone soja et indicateur de PHV, avec lécithine, polysorbate 80, thiosulfate de sodium et L-Histidine
Code produit 15476030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Format:
Boîte contact de 55 mm
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose tryptone soja
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
Pack de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
15476030 100/boîte Boîte contact de 55 mm Gélose tryptone soja Allemagne Pack de 100
15436030 100/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose tryptone soja Allemagne Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5511D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00€
    370.87€ / 100 pièces
    Économisez 46.13€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Assurez la surveillance de vos environnements les plus réglementés à l’aide de boîtes à triple emballage Thermo Scientific™, conçues pour les applications passives et actives d’échantillonnage de l’air.
Découvrez une fiabilité optimale en salle blanche grâce aux boîtes de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ à emballage stérile triple couche, livrées avec un indicateur de PHV, de la lécithine, du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium et de la L-Histidine.
Ayez confiance en vos résultats et garantissez une fertilité optimale du milieu grâce à des boîtes contenant un indicateur d’exposition au peroxyde d’hydrogène vaporisé (PHV), conçues pour confirmer l’intégrité du matériau d’emballage et de l’étanchéité lors de l’exposition au PHV.
Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
  • Film primaire avec patch de contrôle de l’humidité
  • Film barrière PHV secondaire avec sachet desséchant immobilisé
  • Cache anti-poussière comme film tertiaire
  • L’incorporation de nouveaux éléments améliore le contrôle de l’humidité en permettant le passage et l’absorption de l’excédent d’humidité
  • L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Format Boîte contact de 55 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose tryptone soja
Type de produit Gélose
Poids plein 13,0 G ± 0,5 g
Type d’emballage Triple emballage - traité par irradiation
Quantité 100/boîte