Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe pour échantillonneur automatique TriPlus RSH, 10 μl
Code produit 13406856 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
26s G
Calibre 23 s
Longueur (métrique) de l’aiguille:
57 mm
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Conditionnement
13406856 Calibre 23 s 57 mm 1 pièce
13436856 26s G 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13406856 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D0271
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH : précises et reproductibles pour différents volumes.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Injecteur à vanne Merlin, PTV et à débit divisé
Calibre d’aiguille Calibre 23 s
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 57 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS