Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe pour échantillonneur automatique TriPlus RSH, 10 μl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Seringues à aiguille fixe pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH : précises et reproductibles pour différents volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
| Description | Non divisé et OC |
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Type de produit | Seringue à aiguille fixe |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 85 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |