Learn More
Aalborg™ Base pour trépied pour cadres de tubes à trépied
Code produit 11767819
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cadre à tube unique à trépied
Cadres multitubes à 2 tubes pour gaz à trépied
Cadres multitubes à 2 tubes à trépied
Cadres multitubes à 3 tubes à trépied
Cadres multitubes à 5 tubes à trépied
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11767819 Cadres multitubes à 5 tubes à trépied 1 pièce
11738378 Cadres multitubes à 2 tubes à trépied 1 pièce
11758378 Cadre à tube unique à trépied 1 pièce
11748378 Cadres multitubes à 3 tubes à trépied 1 pièce
11787639 Cadres multitubes à 2 tubes pour gaz à trépied 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11767819 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur TP5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.87€
    62.22€ / 1 pièces
    Économisez 22.65€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le socle trépied d’Aalborg™ pour les cadres de tubes à trépied supporte les cadres de tubes à trépied simples et multiples pour ajouter de la stabilité.
  • Accessoire pour instrument de mesure de type P, S et T
  • Pour une utilisation avec un cadre monotube ou multitubulaire
  • À utiliser avec un débitmètre de 65 mm et 150 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cadres multitubes à 5 tubes à trépied
Type Trépied