missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triprolidine Hydrochloride, Triprolidine Hydrochloride, TRC

Code produit 30137039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
50 g
Conditionnement:
100mg
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137039 5 g 5g
30135684 50 g 50g
30006766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137039 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8140005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C19 H22 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 314.85
Synonyme Pyridine, 2-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-, monohydrochloride, (E)-, Pyridine, 2-[3-(1-pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]-, monohydrochloride, (E)- (8CI), 295C51, Actidil, Actidilat, Actidilon, Entra, Pro-Actidil, Pro-Entra, Triprolidine hydrochloride, Venen, trans-1-(4-Methylphenyl)-1-(2-pyridyl)-3-pyrrolidinoprop-1-ene hydrochloride, trans-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-(p-tolyl)propenyl]pyridine hydrochloride
Nom IUPAC 2-[(E)-1-(4-methylphenyl)-3-pyrrolidin-1-ylprop-1-enyl]pyridine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)\c3ccccn3

Spécification

Nom chimique ou matériau Triprolidine Hydrochloride
CAS 550-70-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11+;
Poids de la formule 314.155
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.