Learn More
Tripropoxyméthane, TRC
Code produit 30454323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT62176010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tripropoxymethane
CAS 621-76-1
Formule moléculaire C10H22O3
Quantité 10 g
Synonyme 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate
Formule InChI InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Nom IUPAC 1-(dipropoxyméthoxy)propane
Poids moléculaire (g/mol) 190.28
Poids de la formule 190.1569