Learn More
Tripropoxyméthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tripropoxymethane |
| CAS | 621-76-1 |
| Formule moléculaire | C10H22O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-(Dipropoxymethoxy)propane, Propyl Orthoformate, Tripropyl Orthoformate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCOC(OCCC)OCCC |
| Nom IUPAC | 1-(dipropoxyméthoxy)propane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.28 |
| Poids de la formule | 190.1569 |