Learn More
Tripropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428720 1 L Flacon en verre 1L
10216483 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162690010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-69-2
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.27
Numéro MDL MFCD00009363
Clé InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
CID PubChem 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nom IUPAC N,N-dipropylpropan-1-amine
SMILES CCCN(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tripropylamine
Point de fusion -93.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 156.0°C
Point d’éclair 32.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.2% max. dipropylamine (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4155 to 1.4175
Quantité 1 L
Beilstein 04, II, 623
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 0.627 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide