Learn More
Tripropylène glycol, 99 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15506695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
1L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15506695 1 L 1L
15525286 5 L 5L
15535286 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15506695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24800-44-0
Formule moléculaire C9H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Spécification
Nom chimique ou matériau Tripropylene glycol
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 270.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 77.3 mm²/s (20°C)
Poids de la formule 192.25
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures