Learn More
Triptonide, MedChemExpress
Description
Triptonide (NSC 165677) is a natural product identified in Tripterygium wilfordii Hook F.. Triptonide is a Wnt signaling inhibitor with an IC50 of appropriately 0.3 nM. Triptonide has immunosuppression, anti-inflammatory, anti-fertility, neuroprotective and anti-lymphoma effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triptonide |
| CAS | 38647-11-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | NSC 165677 PG 492 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@]1([C@H]2O1)C(C)C)[C@]34O[C@H]3C[C@@]([H])(C5=C(CC6)C(OC5)=O)[C@@]6(C)[C@]47[C@H]2O7 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.39 |
| Afficher plus |