Learn More
tris(1,1,3-Tribromo-2,2-dimethylpropyl)phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tris(1,1,3-Tribromo-2,2-dimethylpropyl)phosphate |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24Br9O4P/c16-1-13(2-17,3-18)10-26-29(25,27-11-14(4-19,5-20)6-21)28-12-15(7-22,8-23)9-24/h1-12H2 |
| Poids de la formule | 1009.4063 |