Learn More
Sulfate de tris(1,10-phénanthroline)fer(II), solution aqueuse à 0,025 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10177293 500 mL Flacon en verre 500mL
10465851 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10177293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422255000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14634-91-4
Formule moléculaire C36H24FeN6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 692.53
Numéro MDL MFCD00036428
Clé InChI CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
CID PubChem 84567
Nom IUPAC fer(2+);1,10-phénanthroline;sulfate
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(1, 10-phenanthroline)iron(II) sulfate
Note relative au nom 0.025M Aqueous Solution
Couleur Rouge
Densité 1.0060g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1.006
Poids de la formule 692.53
Forme physique Liquide