Learn More
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amine, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420107 250 mg 250mg
15410107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66485.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.12€
    130.65€ / 250mg
    Économisez 28.47€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 510758-28-8 | C30H30N10 | 530.64 g/mol
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilizes Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amine stabilise le Cu(I) vers la dismutation et l’oxydation, ce qui augmente son effet catalytique dans la cycloaddition azide-acétylène.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le DMF.
Remarques
Stockez à -20 °C. Protégez-le de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 510758-28-8
Formule moléculaire C30H30N10
Poids moléculaire (g/mol) 530.64
Numéro MDL MFCD09265124
Clé InChI WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta
CID PubChem 11203363
Nom IUPAC tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
SMILES C(N(CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)CC1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Point de fusion 132°C to 143°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,DMF.
Poids de la formule 530.63
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine