Learn More
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| CAS | 510758-28-8 |
| Point de fusion | 138°C to 140°C |
| Couleur | Marron |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Formule moléculaire | C30H30N10 |
| Numéro MDL | MFCD09265124 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine, 1,2,4-trimethyl-5-benzenesulfonic acid, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazole-4-ylmethyl amine, tris 1-benzyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methyl amine tbta |
| Clé InChI | WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.