Learn More
Tris(1-méthoxy-2-méthyl-2-propoxy)bismuth, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436965 25 g 25g
15416965 1 g 1g
15426965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15436965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045488.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
C15H33O6Bi
Tris(1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth is used as metal organic precursors to prepare bismuth titanium oxide thin films, which finds application in ferroelectric random access memory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C15H33O6Bi
Numéro MDL MFCD11113030
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Point de fusion 70°C
Couleur Jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethylcyclohexane.
Poids de la formule 518.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Cristalline