Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionate) de bismuth(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329567 5 g 5g
11309567 250 mg 250mg
11319567 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041202.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142617-53-6
Formule moléculaire C33H57BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 758.793
Numéro MDL MFCD00064763
Clé InChI ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonyme tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
CID PubChem 16717622
Nom IUPAC (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxohept-3-en-3-yl]oxy]bismuthanylloxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Point de fusion 114°C to 116°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 150°C (0.05 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 758.79
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Cristalline