Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362438 1 g 1g
11352438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014486.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14768-15-1
Formule moléculaire C33H57GdO6
Poids moléculaire (g/mol) 707.06
Numéro MDL MFCD00010349
Clé InChI UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
CID PubChem 132984032
Nom IUPAC gadolinium ; (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétramethylhept-4-en-3-one
SMILES [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Point de fusion 167°C to 170°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 707.07
Forme physique Cristalline