Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)lanthane(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327928 1 g 1g
11317928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036465.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691.742 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14319-13-2
Formule moléculaire C33H60LaO6
Poids moléculaire (g/mol) 691.742
Numéro MDL MFCD00010466
Clé InChI VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Synonyme Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
CID PubChem 72376397
Nom IUPAC (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; lanthane
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Point de fusion 240°C
Point d’ébullition 370°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 688.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre