Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366249 1 g 1g
11376249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044842.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15492-51-0
Formule moléculaire C33H57O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 708.74
Numéro MDL MFCD00064752
Clé InChI DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
CID PubChem 133109942
SMILES [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Point de fusion 155°C to 156°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC terbium(3+) tris(2,2,6,6-tétraméthyle-5-oxohept-3-en-3-olate)
Poids de la formule 708.74
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Granulaire
RUO– À des fins de recherche uniquement