Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384487 5 g 5g
11374487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039581.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15492-52-1 | C33H57O6Yb | 722.867 g/mol
It is used as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15492-52-1
Formule moléculaire C33H57O6Yb
Poids moléculaire (g/mol) 722.867
Numéro MDL MFCD00000034
Clé InChI KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
Synonyme 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
CID PubChem 44473428
Nom IUPAC (Z)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxohept-3-en-3-olate ; Ytterbium(3 +)
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III)
Point de fusion 167°C to 169°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 722.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline