Learn More
Chlorure de tris(2,2’-bipyridyl)ruthénium(II), hexahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Analyse élémentaire | 97.5% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 748.63 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Show More |