Learn More
Chlorure de tris(2,2’-bipyridyl)ruthénium(II), hexahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229203 5 g Flacon en verre 5g
10154740 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208750050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50525-27-4
Formule moléculaire C30H36Cl2N6O6Ru
Poids moléculaire (g/mol) 748.62
Numéro MDL MFCD00149670
Clé InChI WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
CID PubChem 131664161
Nom IUPAC 2-pyridine-2-ylpyridine ; ruthénium(2+) ; dichlorure ; hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Point de fusion >300.0°C
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 748.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline