Learn More
Isocyanurate de tris(2,3-dibromopropyle) 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406528 500 g 500g
15496518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60056.36
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52434-90-9 | Molecular Formula: C12H15Br6N3O3 | Molecular Weight: 728.694 g/mol
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate is a non degradable heterocyclic hexabrominated flame retardant. It inhibited the expression of psaA and psbC that led to the decrease of Nannochloropsis sp.s growth biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanurate de tris(2,3-dibromopropyl) est un retardateur de flamme hexabromé hétérocyclique non dégradable. Il inhibe l’expression du psaA et du psbC entrainant ainsi la diminution de la biomasse de croissance de l’espèce Nannochloropsis.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52434-90-9
Formule moléculaire C12H15Br6N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 728.694
Numéro MDL MFCD00010290
Clé InChI NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2,3-dibromopropyl isocyanurate, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, hexahydro-1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, isocyanuric acid tris 2,3-dibromopropyl ester, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-s-triazine-2,4,6-trione, acmc-1apwt, tri 2,3-dibromopropyl isocyanate
CID PubChem 103634
Nom IUPAC 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMILES C(C(CBr)Br)N1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC(CBr)Br)CC(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 728.69
Pourcentage de pureté 97%