Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175710 100 mL Flacon en verre 100mL
11317251 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10175710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314791000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4097-89-6
Formule moléculaire C6H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 146.24
Clé InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
CID PubChem 77731
ChEBI CHEBI:30631
Nom IUPAC N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(2-aminoethyl)amine
Point de fusion -16.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9770g/mL
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2NCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 100 mL
Beilstein 04,II,695
Gravité spécifique 0.977
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide