Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 97 %
Beschreibung
La tris(2-aminoéthyl)amine est un ligand chélateur tétradentate qui forme des complexes stables avec des métaux de transition. Elle est aussi utilisée comme absorbant de dioxyde de carbone. De plus, elle agit comme réactif pour le clivage du groupe fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc) dans la synthèse des peptides. Elle réagit avec les isocyanates d’aryle et les isothiocyanates pour donner des dérivés de tris-urée et de thiourée.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
La tris(2-aminoéthyl)amine est un ligand chélateur tétradentate et forme des complexes stables avec des métaux de transition. Elle est aussi utilisée comme absorbant de dioxyde de carbone. De plus, elle agit comme réactif pour le clivage du groupe fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc) dans la synthèse des peptides. Elle réagit avec les isocyanates d’aryle et les isothiocyanates pour donner des dérivés de tris-urée et de thiourée.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Densité | 0.978 |
| pH | 11.9 |
| Point d’ébullition | 102°C (0.05 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | N(CH2CH2NH2)3 |
| Indice de réfraction | 1.4969 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
RUO– À des fins de recherche uniquement
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.