Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 97 %
Code produit 11490437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490437 500 g 500g
11403900 5 g 5g
11470437 25 g 25g
11480437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11490437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21789.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 4097-89-6 | C6H18N4 | 146,238 g/mole
La tris(2-aminoéthyl)amine est un ligand chélateur tétradentate qui forme des complexes stables avec des métaux de transition. Elle est aussi utilisée comme absorbant de dioxyde de carbone. De plus, elle agit comme réactif pour le clivage du groupe fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc) dans la synthèse des peptides. Elle réagit avec les isocyanates d’aryle et les isothiocyanates pour donner des dérivés de tris-urée et de thiourée.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La tris(2-aminoéthyl)amine est un ligand chélateur tétradentate et forme des complexes stables avec des métaux de transition. Elle est aussi utilisée comme absorbant de dioxyde de carbone. De plus, elle agit comme réactif pour le clivage du groupe fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc) dans la synthèse des peptides. Elle réagit avec les isocyanates d’aryle et les isothiocyanates pour donner des dérivés de tris-urée et de thiourée.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-89-6
Formule moléculaire C6H18N4
Numéro MDL MFCD00008177
Clé InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77731
ChEBI CHEBI:30631
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(2-aminoethyl)amine
Densité 0.978
pH 11.9
Point d’ébullition 102°C (0.05 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire N(CH2CH2NH2)3
Indice de réfraction 1.4969
Quantité 500 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Synonyme tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Informations sur la solubilité Miscible with water.
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Nom IUPAC N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 146.238
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
RUO– À des fins de recherche uniquement