Learn More
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10337380 5 g Flacon en verre 5g
10503711 100 g Flacon en verre 100g
10066283 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-51-3
Formule moléculaire C18H39O7P
Poids moléculaire (g/mol) 398.48
Numéro MDL MFCD00009456
Clé InChI WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
CID PubChem 6540
ChEBI CHEBI:35038
Nom IUPAC Phosphate de tris(2-butoxyéthyl)
SMILES CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Indice de réfraction 1.4370 to 1.439
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Poids de la formule 398.47
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide