Learn More
Chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 95 %, soln. de 0,5M dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429365 5 mL 5mL
15439365 25 mL 25mL
15449365 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51864.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine est largement utilisé comme agent réducteur pour réduire les liaisons disulfures dans les protéines et le trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. Il participe à la réduction des sulfoxydes, des chlorures de sulfonyle, des N-oxydes et des azides. Il joue un rôle important dans le processus d’homogénéisation des tissus pour l’isolement de l’ARN. Il agit comme agent chélateur et forme des complexes avec divers ions de métaux lourds tels que Zn(II), Cd(II), Pb(II) et Ni(II). En outre, il est utile dans le marquage des résidus de cystéine avec des maléimides.
Solubilité
Miscible à l’eau et au méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9H12O6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.16
Numéro MDL MFCD00145469
Clé InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
CID PubChem 2734570
Nom IUPAC 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Formule linéaire (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Quantité 5 mL
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Miscible with water and methanol.
Poids de la formule 286.65
Pourcentage de pureté 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M de solution dans l’eau
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride