Learn More
Chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 95 %, soln. de 0,5M dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine est largement utilisé comme agent réducteur pour réduire les liaisons disulfures dans les protéines et le trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. Il participe à la réduction des sulfoxydes, des chlorures de sulfonyle, des N-oxydes et des azides. Il joue un rôle important dans le processus d’homogénéisation des tissus pour l’isolement de l’ARN. Il agit comme agent chélateur et forme des complexes avec divers ions de métaux lourds tels que Zn(II), Cd(II), Pb(II) et Ni(II). En outre, il est utile dans le marquage des résidus de cystéine avec des maléimides.
Solubilité
Miscible à l’eau et au méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Formule linéaire | (HO2CCH2CH2)3P·HCl |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN3265 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water and methanol. |
| Poids de la formule | 286.65 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,5 M de solution dans l’eau |
Sécurité et traitement
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride