Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochloride de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 98 %, Molecular Biology Grade
Code produit 15450127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450127 2 g 2g
15460127 5 g 5g
15470127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450127 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60316.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    102.65€ / 2g
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9H12O6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.16
Numéro MDL MFCD00145469
Clé InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
CID PubChem 2734570
Nom IUPAC 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Point de fusion 177°C to 178°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or water
Poids de la formule 286.65
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride