Learn More
Chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378558 2 g 2g
11358558 0.5 g 0.50g
11368558 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040587.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent réducteur, spécifique aux disulfures
Reducing agent, specific for disulfidesTris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides, and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9H12O6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.16
Numéro MDL MFCD00145469
Clé InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
CID PubChem 2734570
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Point de fusion 177°C to 178°C
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Quantité 2 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9085
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Nom IUPAC 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate
Poids de la formule 286.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride