Learn More
Tris[2-(diphénylphosphino)éthyl]phosphine,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11975841 25 g 25g
10139931 1 g 1g
10147463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316830250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23582-03-8 | C42H42P4 | 670.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23582-03-8
Formule moléculaire C42H42P4
Poids moléculaire (g/mol) 670.69
Numéro MDL MFCD00010009
Clé InChI TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-diphenylphosphino ethyl phosphine, tris 2-diphenylphosphinoethyl phosphine, tetraphos-li, 2-bis 2-diphenylphosphanyl ethyl phosphanyl ethyl diphenylphosphane, acmc-20ajaw, pubchem6541, chembl65725, tris 2-diphenylphosphanylethyl phosphane
CID PubChem 98777
Nom IUPAC tris(2-diphénylphosphanyl)phosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
Point de fusion 134.0°C to 139.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire [(C6H5)2PCH2CH2]3P
Quantité 25 g
Poids de la formule 670.69
Pourcentage de pureté 97%